Learn More
Ro 10-5824 dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16476067
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476067 5 mg 5 miligramos
16403348 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16476067 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101384A
MedChemExpress Ro 10-5824 dihydrochloride is a selective dopamine D4 receptor partial agonist, with Ki of 5.2 nM.
Ro 10-5824 dihydrochloride is a selective dopamine D4 receptor partial agonist, with Ki of 5.2 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ro 10-5824 dihydrochloride
Forma física Solid
CAS 189744-94-3
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C17H22Cl2N4
Información de solubilidad H2O : 100 mg/mL (283.05 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 8.33 mg/mL (23.58 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC(C)=NC=C1CN2CC=C(C3=CC=CC=C3)CC2.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 353.29
Formula Weight (peso de la fórmula) 353.29
Porcentaje de pureza 99.93%