missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RNPEP Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. p-7206268 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16823574 20 μL 20 microlitros
16813574 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16823574 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 147641AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Exopeptidase which selectively removes arginine and/or lysine residues from the N-terminus of several peptide substrates including Arg(0)-Leu-enkephalin, Arg(0)-Met-enkephalin and Arg(-1)-Lys(0)-somatostatin-14. Can hydrolyze leukotriene A4 (LTA-4) into leukotriene B4 (LTB-4).

Especificaciones

Antígeno RNPEP
Aplicaciones Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica RNPEP
N.º de referencia del gen O09175, Q8VCT3, Q9H4A4
Alias de gen Aminopeptidase B, AP B, APB, Arginine aminopeptidase, Arginyl aminopeptidase, RNPEP
Símbolos de los genes RNPEP
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno RNPEP Fusion Protein Ag6526
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 215615, 6051, 81761
Especies diana Mouse, Rat, Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.