Learn More
RNF156 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16808263 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16808263 20 μL 20 microlitros
16898253 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16808263 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 112851AP20UL
Rabbit Polyclonal Antibody
Mahogunin (MGRN1) is a C3HC4 RING-containing protein with E3 ubiquitin ligase activity in vitro.
Especificaciones
Antígeno RNF156
Aplicaciones Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica MGRN1
N.º de referencia del gen O60291, Q5XIQ4, Q9D074
Alias de gen KIAA0544, mahogunin, ring finger 1, MGRN1, RING finger protein 156, RNF156
Símbolos de los genes Mgrn1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno RNF156 Fusion Protein Ag1808
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 17237, 23295, 302938
Especies diana Mouse, Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG