missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RNF144A Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16864675 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16864675 20 μL 20 microlitros
16854675 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16864675 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 261441AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

UBCE7IP4 (Ubiquitin-conjugating enzyme 7- interacting protein 4), also known as RNF144A (RING finger protein 144A), KIAA0161 or RNF144, is a 292 amino acid single-pass membrane protein that contains one RING-type zinc finger and two IBR-type zinc fingers. Functioning as an E3 ubiquitin-protein ligase, UBCE7IP4 accepts ubiquitin (in the form of a thioester) from E2 ubiquitin-conjugating enzymes, such as UBC8 and UBCH7, and transfers that ubiquitin residue to target substrates. Via its RING finger, UBCE7IP4 may play a role in protein-DNA and protein-protein interactions throughout the cell.

Especificaciones

Antígeno RNF144A
Aplicaciones Immunoprecipitation
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.33 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica RNF144A
N.º de referencia del gen P50876
Alias de gen KIAA0161, ring finger protein 144A, RNF144, RNF144A, UBCE7IP4, UbcM4 interacting protein 4
Símbolos de los genes RNF144A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno RNF144A Fusion Protein Ag23508
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 9781
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.