missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ RNF138 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 17138233
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17138233 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17138233 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5110304

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: SVTRRERACP ERALDLENIM RRFSGSCRCC SKKIKFYRMR HHYKSCKKYQ DEYGVSSVIP NFKISQDSVR SSNRSETSAS DNTETYQEDT SSSGHPTFKC PLCQESNFTR QRLLDHCNSN HLFQIVPVTC PICVSLPWGD PSQITRNFVS HLNQRHQFDY GEFVNLQLDE ETQYQTAVEE SFQVNM.

The protein encoded by this gene contains a RING finger, a motif present in a variety of functionally distinct proteins and known to be involved in protein-DNA and protein-protein interactions. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been observed. [provided by RefSeq, Jul 2008].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno RNF138
Aplicaciones ELISA, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.27 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica Rnf138
N.º de referencia del gen Q8WVD3
Alias de gen 2410015A17Rik; 2810480D20Rik; E3 ubiquitin-protein ligase RNF138; hNARF; HSD4; HSD-4; NARF; nemo-like kinase associated ring finger protein; Nemo-like kinase-associated RING finger protein; NLK-associated RING finger protein; ring finger protein 138; ring finger protein 138, E3 ubiquitin protein ligase; RING-type E3 ubiquitin transferase RNF138; Rnf138; Rsd4; RSD-4; STRIN; testicular tissue protein Li 165; Trif; Trif-d
Símbolos de los genes Rnf138
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 60-245 of mouse RNF138 (Q9CQE0).
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51444
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.