Learn More
Tocris Bioscience™ RNB 61
Código de producto. 30281235
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30281235 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30281235 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 8835/10
Highly potent and selective CB2R agonist
RNB 61 is a highly potent and selective cannabinoid CB2 receptor (CB2R) agonist (Ki = 0.57 nM). RNB 61 shows >5000-fold selectivity for hCB2R over hCB1R. In vivo, RNB 61 inhibits the FSK-induced cAMP formation on mouse, rat, and dog CB2Rs (EC50 values ranging from 0.13 to 1.86 nM).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[(3E)-5-tert-Butyl-2-(cyclobutylmethyl)-1-methyl-1,2-dihydro-3H-pyrazol-3-ylidene]-2-(2-hydroxy-2-methylpropoxy)-5-(trifluoromethyl)benzamide
CAS 1217403-51-4
Cantidad 10 mg
Objetivo Cannabinoid R2/CB2 Agonists
Fórmula molecular C25H34F3N3O3
Pureza 0.97