Learn More
Applied Biosystems™ Placa de verificación de RNasaP, 96 pocillos
Código de producto. 15798669 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 placa de 96 pocillos
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15798669 1 placa de 96 pocillos cada uno
1 options
Código de producto. 15798669 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4432593
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-01-2027
La placa de verificación de ARNasa P de 96 pocillos se utiliza para verificar su instrumento de PCR en tiempo real con el bloque de 96 pocillos estándar
  • La placa de verificación de ARNasa P de 96 pocillos se utiliza para verificar su instrumento de PCR en tiempo real con el bloque de 96 pocillos estándar.
  • Confirme el rendimiento de su instrumento ejecutando el ensayo de RNasaP. Consulte la guía del usuario del instrumento para obtener instrucciones de uso completas.
  • La placa de verificación de RNasaP de 96 pocillos está precargada con los reactivos necesarios para detectar y cuantificar las copias genómicas del gen RNasa P humano, un gen de una sola copia que codifica la fracción de ARN de la enzima RNasa P.
  • Cada pocillo contiene una mezcla de reacción precargada (1X mezcla maestra universal de PCR TaqMan™, primers de ARNasa P y sonda de etiquetado con tinte FAM™) y la plantilla.
  • La placa de verificación debe demostrar la capacidad de distinguir entre 5000 y 10 000 equivalentes genómicos con un nivel de confianza del 99,7 % para un posterior procesamiento de muestras en un solo pocillo.
  • Para garantizar resultados exactos, se recomienda verificar el rendimiento de sus instrumentos cada seis meses.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a –20 ± 5 °C.
Tipo de calibración Placa de verificación del instrumento
Etiqueta o tinte Mezcla exclusiva
Condiciones de envío Hielo seco
Para utilizar con (equipo) ViiA 7 Dx, QuantStudio Dx, QuantStudio 5 Dx, QuantStudio 7 Pro Dx
Cantidad 1 placa de 96 pocillos
For In Vitro Diagnostic Use