Learn More
Applied Biosystems™ Placa de verificación de RNasaP, 96 pocillos Fast
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Confirme el rendimiento de su instrumento ejecutando el ensayo ARNasa P. Consulte la guía del usuario del instrumento para obtener instrucciones de uso completas.La placa de verificación de ARNasa P de 96 pocillos Fast está precargada con los reactivos necesarios para detectar y cuantificar las copias genómicas del gen humano ARNasa P, un gen de una sola copia que codifica la movilidad del ARN de la enzima ARNasa P. Cada pocillo contiene una mezcla de reacción precargada (1X mezcla maestra universal de PCR TaqMan™, primers de ARNasa P y sonda de etiquetado con tinte FAM™) y la plantilla.La placa de verificación debe demostrar la capacidad de distinguir entre 5000 y 10 000 equivalentes genómicos con un nivel de confianza del 99,7 % para un posterior procesamiento de muestras en un solo pocillo. Para garantizar resultados exactos, se recomienda verificar el rendimiento de sus instrumentos cada seis meses.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a –20 °C ± 5 °C. |
| Tinte calibrado | Mezcla patentada |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema ViiA™ 7 Dx, QuantStudio™ Dx |
| Velocidad de reacción | Rapidez |
| Tipo de producto | Placa de verificación del sistema qPCR |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR en tiempo real (PCRq) |
| Condiciones de envío | Hielo seco |
| Cantidad | 1 x 96 well plate |
| Tipo de calibración | Placa de verificación del instrumento |
| Método de PCR | qPCR |