Learn More
Macherey-Nagel™ Agua libre de ARNsa
Código de producto. 15879077
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15879077 1000 mL 1000 ml
1 options
Código de producto. 15879077 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740378.1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    52.05€
    46.62€ / 1000 ml
    Ahorro 5.43€
    10% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Agua libre de ARNasa para usar con kits de ARN o miARN NucleoSpin
Un entorno de trabajo libre de ARNasa es un factor fundamental para realizar con éxito el aislamiento y la manipulación del ARN. Por lo tanto, se deben seguir las recomendaciones generales para evitar la contaminación de ARNasa:
  • Cuando trabaje con ARN, sitúese en un área separada, y use pipetas y materiales específicos
  • Cuando manipule ARN y reactivos, use guantes para evitar el contacto con la piel, que es una fuente de ARNasas
  • Cambie los guantes con frecuencia
  • Utilice tubos de plástico estériles sin ARNasa
  • Mantenga todos los componentes del kit sellados cuando no estén en uso y todos los tubos bien cerrados cuando sea posible
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Water
pH 7
CAS 7732-18-5
Color Incoloro
% mín. CAS 0.9
Punto de fusión de 0 °C
Punto de ebullición de 100 °C
% máx. CAS 1
Notas de grado de pureza Sin ARNasa
Fórmula molecular H2O
Clave InChI XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
SMILES O
Nombre IUPAC refrigeración
Peso molecular (g/mol) 18.02
Olor Inodoro
Cantidad 1000 mL
Gravedad específica 1,0 g/cm3
Forma física Líquido