Learn More
Agua sin ARNasa, sin DEPC Abnova™
Código de producto. 16032048
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 mL
2 x 50 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
500 ml
paquete de 2
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16032048 5 x 1 mL paquete de 5
16012048 2 x 50 mL paquete de 2
16022048 500 mL 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16032048 Proveedor Abnova N.º de proveedor R0013.5x1mL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-03-2027
Agua sin ARNasa adecuada para la experimentación e investigación con ARN.
  • El agua sin ARNasa, sin DEPC, se preparó a partir de agua altamente purificada mediante ultrafiltración sin tratamiento con DEPC.
  • Se confirmó que el producto no contiene ARNasa ni ADNasa.
  • Aspecto de líquido transparente.
Especificaciones
Cantidad 5 x 1 mL