Learn More
Macherey-Nagel™ ARNasa A
Código de producto. 15889097
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30 mg
Tamaño de la unidad:
30 miligramos
15889097 30 mg 30 miligramos
1 options
Código de producto. 15889097 Proveedor Macherey-Nagel™ N.º de proveedor 740505.30
Enzima ARNasa liofilizada diseñada para su uso principalmente con los kits NucleoSpin™ y NucleoBond™ para el aislamiento y la purificación de ácidos nucleicos.
  • Se puede disolver en agua o en tampón de resuspensión para preparar solución de trabajo
  • Compatible con tampones de resuspensión A1 / S1 / S1-EF / RES / RES-EF / RES-BAC
  • Desarrollado, diseñado y vendido solo con fines de investigaci
Especificaciones
Concentración 90 to <100 %
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Purificación de ácido nucleico
Para utilizar con (equipo) NucleoSpin o NucleoBond kits
CAS 9001-99-4
Contenido y almacenamiento Temperatura ambiente (18 °C a 25 °C)
Fuente Páncreas bovino
Cantidad 30 mg
Actividad biológica Actividad de la ARNasa: 120 U/mg
Formulario Liofilizado
compliance-icons
Nombre del producto
  • RNase A
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.