Learn More
Invitrogen™ RNAqueous™ Total RNA Isolation Kit
Código de producto. 10176864
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 Unidad
50 preparaciones
Tipo de producto:
Columnas de centrifugación
Kit
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de producto Tamaño de la unidad
10176864 50 Unidad Columnas de centrifugación cada uno
10075994 50 preparaciones Kit 1 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10176864 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM10051G
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
The RNAqueous Total RNA Isolation Kit is for phenol-free total RNA isolation from 1–75 mg of tissue or from 10^2–10^7 cells, using a guanidinium-based lysis/denaturant and glass fiber filter separation technology.
The RNAqueous Total RNA Isolation Kit is for phenol-free total RNA isolation from 1–75 mg of tissue or from 102–107 cells, using a guanidinium-based lysis/denaturant and glass fiber filter separation technology.
Cartuchos de repuesto para los kits Invitrogen RNAqueous (n.° de cat. AM1912) y el RNAqueous-4PCR (n.° de cat. AM1914).
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ARN, aislamiento de ARN total, ARN total a partir de células animales y tejidos
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 50 cartuchos; almacenar a temperatura ambiente.
Para utilizar con (aplicación) RT-PCR, qPCR, cDNA Library Construction, NGS, Microarray Analysis, Blot Hybridization, Northern Blotting, In Vitro Translation, Nuclease Protection Assays, Nucleic Acid Labeling
Tipo de producto Columnas de centrifugación
Cantidad 50 Unidad
Condiciones de envío Temperatura ambiente
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.