Learn More
Invitrogen™ RNAqueous™ Total RNA Isolation Kit
Código de producto. 10075994
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 Unidad
50 preparaciones
Tipo de producto:
Columnas de centrifugación
Kit
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tipo de producto Tamaño de la unidad
10075994 50 preparaciones Kit 1 PCS
10176864 50 Unidad Columnas de centrifugación cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10075994 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor AM1912
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
The RNAqueous Total RNA Isolation Kit is for phenol-free total RNA isolation from 1–75 mg of tissue or from 10^2–10^7 cells, using a guanidinium-based lysis/denaturant and glass fiber filter separation technology.
The RNAqueous Total RNA Isolation Kit is for phenol-free total RNA isolation from 1–75 mg of tissue or from 102–107 cells, using a guanidinium-based lysis/denaturant and glass fiber filter separation technology.
El kit RNAqueous sirve para el aislamiento de ARN total sin fenol a partir de 0,1 g a 0,5 g de tejido o de 107 a 108 células, mediante un desnaturalizante o una lisis basada en guanidina y tecnología de separación de filtros de fibra de vidrio. 
  • Cómoda filtración mediante jeringa
  • Compatible con colectores de vacío al procesar varias muestras
Funcionamiento
El kit RNAqueous utiliza una potente solución caotrópica para la lisis celular, seguida de una unión de ARN a fibra de vidrio alojada en un filtro de jeringa Luer-lock. Simplemente se hacen pasar las soluciones de lavado y elución a través del filtro usando una jeringa estándar (no incluida). La filtración al vacío no es necesaria; sin embargo, las unidades de filtro son compatibles con los colectores de vacío estándar para procesar varias muestras a la vez.
No compatible con alto rendimiento (manual)
Aplicaciones:
Purificación y análisis de ADN y ARN, extracción de ARN, aislamiento de ARN total, ARN total a partir de células animales y tejidos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • 6 ml de colorante de carga de formaldehído; almacenar a -20 °C
• 60 ml de solución de lisis/unión; 4 °C
• 60 ml de agua; 4 °C
• 4 ml de solución de precipitación de cloruro de litio; 4°C
• 40 ml de solución de lavado n.º1; 4 °C
• 80 ml de solución de lavado 2/3 (concentrada); 4 °C
• 50 cartuchos de filtro; temperatura ambiente
• 100 tubos de recogida; temperatura ambiente
• 10 ml solución de elución; temperatura ambiente
Isolation Technology Columna de centrifugado (filtro de fibra de vidrio)
Volumen de elución 50–120 μl
Tipo de muestra Bacterias, células, plantas, tejidos, levaduras, Virus, reacciones enzimáticas, células, muestras vegetales, tejido, muestras víricas, levaduras, Enzymatic Reactions
Tipo de producto final ARN total
Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
Para utilizar con (aplicación) RT-PCR, qPCR, construcción de bibliotecas de ADNc, NGS, análisis de micromatrices, hibridación blot, Northern Blotting, traslación in vitro, ensayos de protección de nucleasas, etiquetado de ácidos nucleicos
Tipo de producto Kit
Cantidad 50 preparaciones
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Cantidad de material de partida Bacterias: ≤109 células
Sangre: ≤107
Planta: ≤75 mg
Levadura: ≤108 células
Virus: varía
Reacciones enzimáticas: varía
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • RNAqueous Total RNA Isolation Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Lithium chloride, Formamide, Formaldehyde, Methanol, 2-Mercaptoethanol
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.