Learn More
Abnova™ RNA Marker Low
Descripción
- El ARN de 20 y 50 bases se sintetiza químicamente (no se fosforila).
- El ARN de 100, 200, 300, 400 y 500 bases se sintetiza mediante transcripción «in vitro».
- RNA Marker Low es adecuado para determinar el tamaño de ARN monocatenarios en electroforesis en gel de poliacrilamida desnaturalizante.
- La concentración de cada ARN (20-500 bases) en el marcador es de aproximadamente 0,1 ug/ul.
- Es útil para estimar la cantidad de ARN.
- RNA Marker Low se puede visualizar mediante tinción de bromuro de etidio.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Electroforesis |
| Cantidad | 50 μg |
| Requisitos de almacenamiento | Almacenar a - 80 °C. Se deben evitar ciclos repetidos de congelación/descongelación |