Learn More
Abnova™ RNA Marker Low Easy
Descripción
- Está preparado para la desnaturalización de la electroforesis en gel de poliacrilamida pero no de la electroforesis en gel de agarosa.
- RNA Marker Low Easy tiene siete ARN monocatenarios, 20, 50, 100, 200, 300, 400 y 500 bases.
- Los ARN de 20 y 50 bases se sintetizan químicamente (no se fosforilan); otros se sintetizan mediante transcripción «in vitro».
- En 5 ul de RNA Marker Low Easy, cada cantidad de ARN es de aproximadamente 100 ng.
- Es útil para estimar aproximadamente la cantidad de ARN.
- RNA Marker Low Easy se puede visualizar mediante luz UV después de la tinción de bromuro de etidio.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Electroforesis |
| Cantidad | 125 μL |
| Requisitos de almacenamiento | Almacenar a - 80 °C. Se deben evitar ciclos repetidos de congelación/descongelación |