Learn More
Abnova™ RNA Marker High
Descripción
- RNA Marker High consta de nueve de ARN monocatenarios, 200, 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 y 8000 bases, que se sintetizan mediante transcripción «in vitro».
- RNA Marker High es adecuado para determinar el tamaño de ARN monocatenarios en electroforesis en gel de agarosa desnaturalizante.
- La concentración de cada ARN (200-8.000 bases) en el marcador es de aproximadamente 0,1 ug/ul.
- Es útil para estimar la cantidad de ARN.
- RNA Marker High se puede visualizar con luz UV después de la tinción con bromuro de etidio o mediante exposición a película con marcado final.
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Electroforesis |
| Cantidad | 50 μg |
| Requisitos de almacenamiento | Almacenar a - 80 °C. Se deben evitar ciclos repetidos de congelación/descongelación |