Learn More
Abnova™ RNA Marker High Easy
Código de producto. 16032038
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 μg
Tamaño de la unidad:
25 microgramos
16032038 25 μg 25 microgramos
1 options
Código de producto. 16032038
Marca: Abnova™ R0004.25ug
Para facilitar la medición del tamaño del ARN en electroforesis en gel de agarosa
  • RNA Marker High Easy está fabricado para medir fácilmente el tamaño del ARN en electroforesis en gel de agarosa.
  • Gracias a RNA Marker High Easy, la electroforesis es posible en gel de agarosa no desnaturalizante, así como en gel de agarosa desnaturalizante.
  • Para utilizar RNA Marker High Easy, basta con mezclar el tampón de carga de ARN AG con la solución de formaldehído (no incluida en este kit), y añadir la mezcla a ARN Marker High Easy o a la muestra de ARN y, a continuación, calentar para cargar en los pocillos de gel de agarosa.
  • El tampón de carga de ARN AG+ es un tampón de carga de gel preparado no solo para electroforesis en gel de agarosa desnaturalizante, sino también para electroforesis en gel de agarosa desnaturalizante no contenida.
  • RNA Marker High Easy tiene nueve ARN monocatenarios, 500, 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000 y 8000 bases.
  • Cada ARN es de 0,1 ug/ul aproximadamente.
  • Es útil para estimar aproximadamente la cantidad de ARN.
  • Después de la electroforesis, las bandas de ARN en gel de agarosa se pueden visualizar mediante luz UV sin tinción de bromuro de etidio adicional.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Electroforesis
Cantidad 25 μg
Requisitos de almacenamiento Almacenar a -80 °C. Se deben evitar ciclos repetidos de congelación/descongelación