Learn More
Macherey-Nagel™ Tampón de lisis RA1
Descripción
Las células se lisan por incubación en una solución que contiene iones caotrópicos. Este tampón de lisis inactiva las ARNasas creando condiciones de unión adecuadas que favorecen la adsorción de ARN a la membrana de sílice. Después de la lisis, se consigue la homogeneización y la reducción de la viscosidad mediante filtración con NucleoSpin™ unidades de filtrado. El ADN contaminante unido a la membrana se elimina mediante una solución de ADNasa I que se aplica directamente a la membrana durante la preparación. Las condiciones óptimas para la ADNasa se logran lavando la membrana con un tampón de desalación específico antes del tratamiento. Las sales, los metabolitos y los componentes celulares macromoleculares se eliminan mediante un sencillo lavado con dos tampones diferentes. El ARN total se eluye finalmente con agua libre de RNasa. El NucleoSpin™ El kit RNA Plant incluye dos tampones de lisis alternativos: En la mayoría de los casos, se recomienda el uso del tampón RA1 para la lisis debido a sus fuertes propiedades desnaturalizantes. La presencia de metabolitos peculiares en una variedad de hongos o de tejidos vegetales puede llevar a la solidificación del lisado, lo que da como resultado en pulpa no procesable. En tales casos, el buffer alternativo, RAP, es el buffer de elección. Para una homogeneización completa y reducción de la viscosidad del lisado, NucleoSpin™ También se proporcionan unidades de filtrado. Componentes del kit: NucleoSpin™ Columnas de ARN con tubos recolectores de 2 ml, tubos recolectores de 2 ml, tubos de microcentrífuga de 1,5 ml, NucleoSpin™ filtros, tampones, DNasa I libre de ARNasa, tampón de reacción de DNasa I, agua libre de ARNasa.
- Tecnología de membrana de sílice
- Rendimiento: 3 μg a 70 g μa partir de 100 g μde material vegetal
- Material de muestra: 1 mg a 100 mg de tejido
- Volumen de elución: 60 μL
- Tamaño del fragmento: 200b a 20kb
- Capacidad de unión: 200 μg
- Tiempo de preparación: 30 min./6 preparaciones
- Formato: minicolumna de centrifugación
- ADNasa I incluida
- Columnas de filtración NucleoSpin incluidas para la homogeneización del lisado y la reducción de la viscosidad
- Es posible la purificación paralela del ADN mediante el uso del conjunto de tampones de ARN/ADN NucleoSpin NucleoSpin™ La planta de ARN está diseñada para el aislamiento de DNA-free ARN de alta calidad de una amplia variedad de muestras de plantas y hongos.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lysis Buffer RA1 |
| Cantidad | 50 mL |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Buffer RA1
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- MIXTURE LIST-Contain: guanidinium thiocyanate