Learn More
RN-18, MedChemExpress
Código de producto. 16493678
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16493678 10 mg 10 miligramos
16490067 50 mg 50 miligramos
16486417 5 mg 5 miligramos
16442826 25 mg 25 miligramos
16404766 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16493678 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY102014
MedChemExpress RN-18 is a HIV-1 viral infectivity factor (HIV-1 Vif) inhibitor with an IC50 of 6 μM in nonpermissive H9 cells.
RN-18 is a HIV-1 viral infectivity factor (HIV-1 Vif) inhibitor with an IC50 of 6 μM in nonpermissive H9 cells.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RN-18
CAS 431980-38-0
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H16N2O4S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (262.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=CC=CC=C1OC)C2=CC=CC=C2SC3=CC=C([N+]([O-])=O)C=C3
Peso molecular (g/mol) 380.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.42
Porcentaje de pureza 99.37%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-anti-virus