Learn More
RN 1747, TRC
Código de producto. 30409871
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30409871 250 mg
30413380 50 mg
30409248 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30409871 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR637008250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1024448-59-6
Fórmula molecular C17H18ClN3O4S
Peso molecular (g/mol) 395.87
Sinónimo RN 1747, 1-(4-Chloro-2-nitrophenyl)sulfonyl-4-benzylpiperazine
Nombre IUPAC 1-benzil-4-(4-cloro-2-nitrofenil)sulfonilpiperazina
SMILES [O-][N+](=O)c1cc(Cl)ccc1S(=O)(=O)N2CCN(Cc3ccccc3)CC2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(4-Chloro-2-nitrophenyl)sulfonyl-4-benzylpiperazine
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H18ClN3O4S/c18-15-6-7-17(16(12-15)21(22)23)26(24,25)20-10-8-19(9-11-20)13-14-4-2-1-3-5-14/h1-7,12H,8-11,13H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 395.0707