Learn More
RN 1734, TRC
Código de producto. 30413360
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30413360 250 mg 250 miligramos
30420210 100 mg 100 miligramos
30419918 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30413360 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR637005250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 946387-07-1
Fórmula molecular C14H22Cl2N2O2S
Peso molecular (g/mol) 353.31
Sinónimo RN 1734, 2,4-Dichloro-N-isopropyl-N-(2-isopropylaminoethyl)benzenesulfonamide
Nombre IUPAC 2,4-dicloro-N-propano-2-il-N-[2-(propan-2-ilamino)etil]benzenosulfonamida
SMILES CC(C)NCCN(C(C)C)S(=O)(=O)c1ccc(Cl)cc1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichloro-N-isopropyl-N-(2-isopropylaminoethyl)benzenesulfonamide
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22Cl2N2O2S/c1-10(2)17-7-8-18(11(3)4)21(19,20)14-6-5-12(15)9-13(14)16/h5-6,9-11,17H,7-8H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 352.0779