Learn More
RMC-4550, MedChemExpress
Código de producto. 16464858
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16464858 10 mg 10 miligramos
16435646 100 mg 100 miligramos
16431117 50 mg 50 miligramos
16457607 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16464858 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY116009
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-10-2026
MedChemExpress RMC-4550 is a potent, selective and allosteric inhibitor of SHP2, with an IC50 of 0.583 nM.
RMC-4550 is a potent, selective and allosteric inhibitor of SHP2, with an IC50 of 0.583 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RMC-4550
CAS 2172651-73-7
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H26Cl2N4O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 260 mg/mL (594.48 mM)
SMILES ClC1=C(C(C2=NC(CO)=C(N=C2C)N3CCC4(CC3)CO[C@H]([C@H]4N)C)=CC=C1)Cl
Peso molecular (g/mol) 437.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 437.36
Porcentaje de pureza 98.61%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death