Descripción
- Sustituye a los engorrosos morteros de mano con un motor de alto rendimiento control electrónico
- El juego de molienda se puede enfriar y calentar y es muy fácil de limpiar
- Hay disponibles juegos de molienda fácilmente intercambiables de varias calidades de material para poder adaptarse a varias tareas de molienda
- Molienda seca, húmeda y criogénica
- Resultados reproducibles debido a la presión ajustable de la maja y de la rasqueta
- Cámara de molienda cerrada para evitar que entre polvo con ventanas
- Cambio fácil de mortero y maja, no se necesitan herramientas
- Pantalla de rendimiento para el control de carga
- Presión ajustable de la maja y la rasqueta
- Amplia gama de materiales para una molienda sin contaminación
- 3 materiales de rasqueta (PU, madera de haya, PTFE)
- Velocidad de maja: 100 rpm
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 700 ml (cámara de molienda) |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | Cerrado: 370 × 400 × 480 mm (abierto: 510 x 400 x 550 mm) |
| Para utilizar con (aplicación) | Agricultura, biología, química, plásticos, materiales de construcción, alimentos, geología, metalurgia, vidrio, cerámica, medicina, productos farmacéuticos |
| Tiempo de molienda | De 1 a 99 min |
| Hertz | 50/60 Hz |
| Clasificación IP | IP53 |
| Material | Acero endurecido, acero inoxidable, carburo de tungsteno, ágata, óxido de aluminio sinterizado, óxido de circonio, porcelana dura |
| Volumen de la muestra (métrico) | De 10 a 190 ml |
| Velocidad | 100 min-1 |
| Mostrar más |