Learn More
RKI-1447, TRC
Código de producto. 30426997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30426997 5 mg 5 miligramos
30424453 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30426997 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR5500005MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1342278-01-6
Fórmula molecular C16 H14 N4 O2 S
Peso molecular (g/mol) 326.37
Nombre IUPAC 1-[(3-hidroxifenil)metil]-3-(4-piridina-4-il-1,3-tiozol-2-il)urea
SMILES Oc1cccc(CNC(=O)Nc2nc(cs2)c3ccncc3)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RKI-1447
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H14N4O2S/c21-13-3-1-2-11(8-13)9-18-15(22)20-16-19-14(10-23-16)12-4-6-17-7-5-12/h1-8,10,21H,9H2,(H2,18,19,20,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.0837