Learn More
RKI-1447, MedChemExpress
Código de producto. 16476798
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16476798 10 mg 10 miligramos
16466916 100 mg 100 miligramos
16459347 5 mg 5 miligramos
16402877 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16476798 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15755
MedChemExpress RKI-1447 is a potent small molecule inhibitor of ROCK1 and ROCK2 with IC50 values of 14.5 nM and 6.2 nM, respectively.
RKI-1447 is a potent small molecule inhibitor of ROCK1 and ROCK2 with IC50 values of 14.5 nM and 6.2 nM, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RKI-1447
CAS 1342278-01-6
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C16H14N4O2S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (153.20 mM)
SMILES O=C(NC1=NC(C2=CC=NC=C2)=CS1)NCC3=CC=CC(O)=C3
Peso molecular (g/mol) 326.37
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.37
Porcentaje de pureza 98.06%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease