Learn More
RK 33, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | RK 33 |
| CAS | 1070773-09-9 |
| Fórmula molecular | C23H20N6O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3,7-Dihydro-3,7-bis[(4-methoxyphenyl)methyl]-2H-diimidazo[4,5-d:4',5'-f][1,3]diazepin-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H20N6O3/c1-31-17-7-3-15(4-8-17)11-28-14-26-19-20-22(25-13-24-21(19)28)29(23(30)27-20)12-16-5-9-18(32-2)10-6-16/h3-10,13-14H,11-12H2,1-2H3 |
| SMILES | COC1=CC=C(CN2C=NC3=C2N=CN=C(N4CC5=CC=C(OC)C=C5)C3=NC4=O)C=C1 |
| Nombre IUPAC | 3,7-bis[(4-metoxifenil)metil]diimidazo[4,3-a:4',5'-c][1,3]diazepin-8-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 428.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 428.1597 |