Learn More
RK-24466, MedChemExpress
Descripción
RK-24466 (KIN 001-51) is a potent and selective Lck inhibitor
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | RK-24466 |
| CAS | 213743-31-8 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C23H22N4O |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | KIN 001-51 |
| Información de solubilidad | DMSO : 45 mg/mL (121.47 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | NC1=C2C(N(C3CCCC3)C=C2C4=CC=C(OC5=CC=CC=C5)C=C4)=NC=N1 |
| Peso molecular (g/mol) | 370.45 |
| Mostrar más |