Learn More
Rizatriptán N10-óxido, TRC
Código de producto. 30138573
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138573 5 mg 5 miligramos
17984065 25 mg 25 miligramos
17960385 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138573 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR5450105MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 260435-42-5
Fórmula molecular C15 H19 N5 O
Peso molecular (g/mol) 285.34
Sinónimo 1H-Indole-3-ethanamine, N,N-dimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-, N-oxide, N,N-Dimethyl-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1H-indole-3-ethanamine N-oxide, Rizatriptan N-Oxide
Nombre IUPAC Óxido de etanol N,N-dimetil-2-[5-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)-1H-indol-3-il]óxido de etanol
SMILES C[N+](C)([O-])CCc1c[nH]c2ccc(Cn3cncn3)cc12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rizatriptan N10-Oxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H19N5O/c1-20(2,21)6-5-13-8-17-15-4-3-12(7-14(13)15)9-19-11-16-10-18-19/h3-4,7-8,10-11,17H,5-6,9H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.159
Porcentaje de pureza >95%