Learn More
Rizatriptán-d6 Benzoato, TRC
Código de producto. 30416074
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30416074 10 mg
30409544 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30416074 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR54500210MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1216984-85-8
Fórmula molecular C22H19D6N5O2
Peso molecular (g/mol) 397.5
SMILES O=[C](O)C1=CC=CC=C1.[2H]C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])[2H])CCC2=CNC3=C2C=C(CN4N=CN=C4)C=C3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rizatriptan-d6 Benzoate
Cantidad 10 mg
Sinónimo N,N-(Dimethyl-d6)-5-(1H-1,2,4-triazol-1-ylmethyl)-1H-indole-3-ethanamine Benzoate, MK-0462-d6, MK-462-d6, Maxalt-d6
Fórmula InChI InChI=1S/C15H19N5.C7H6O2/c1-19(2)6-5-13-8-17-15-4-3-12(7-14(13)15)9-20-11-16-10-18-20;8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h3-4,7-8,10-11,17H,5-6,9H2,1-2H3;1-5H,(H,8,9)/i1D3,2D3;
Formula Weight (peso de la fórmula) 397.2385