Learn More
Rivastigmine tartrate, MedChemExpress
Código de producto. 16485266
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16485266 100 mg 100 miligramos
16450687 50 mg 50 miligramos
16431016 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16485266 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY11017
MedChemExpress Rivastigmine tartrate (ENA 713; SDZ-ENA 713) is an orally active and potent cholinesterase (ChE) inhibitor and inhibits butyrylcholinesterase (BChE) and acetylcholinesteras (AChE) with IC50s of 0.037 μM, 4.15 μM, respectively.
Rivastigmine tartrate can pass the blood brain barrier (BBB). Rivastigmine tartrate is a parasympathomimetic or cholinergic agent used for the research of mild to moderate dementia of the Alzheimer's type and dementia due to Parkinson's disease.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rivastigmine tartrate
CAS 129101-54-8
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H28N2O8
Cantidad 100 mg
Sinónimo ENA 713 SDZ-ENA 713
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (124.87 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(OC1=CC=CC([C@@H](N(C)C)C)=C1)N(CC)C.O=C(O)[C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O
Peso molecular (g/mol) 400.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.42
Porcentaje de pureza 99.71%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration