Learn More
N-óxido de rivastigmina (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rivastigmine N-Oxide |
| CAS | 1369779-37-2 |
| Fórmula molecular | C14 H22 N2 O3 |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | N-Ethyl-N-methylcarbamic Acid 3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl Ester N-Oxide, (S)-Ethylmethylcarbamic Acid 3-[1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl Ester N-Oxide, [R-(R*,R*)]-2,3-Dihydroxybutanedioate N-Oxide, ENA 713 N-Oxide, Rivastigmine N-Oxide, SDZ-ENA 713 N-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H22N2O3/c1-6-15(3)14(17)19-13-9-7-8-12(10-13)11(2)16(4,5)18/h7-11H,6H2,1-5H3/t11-/m0/s1 |
| SMILES | CCN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[C@H](C)[N+](C)(C)[O-] |
| Nombre IUPAC | Óxido de (1S)-1-[3-[etil(metil)carbamoil]oxifenil]-N,N-dimetil-etanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 266.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 266.163 |