Learn More
Rivastigmine, MedChemExpress
Código de producto. 16497256
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497256 100 mg 100 miligramos
16441836 500 mg 500 miligramos
16431246 200 mg 200 miligramos
16423327 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16497256 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY17368
MedChemExpress Rivastigmine (S-Rivastigmine) is an orally active and potent cholinesterase (ChE) inhibitor and inhibits butyrylcholinesterase (BChE) and acetylcholinesteras (AChE) with IC50s of 0.037 μM , 4.15 μM, respectively.
Rivastigmine can pass the blood brain barrier (BBB). Rivastigmine is a parasympathomimetic or cholinergic agent used for the research of mild to moderate dementia of the Alzheimer's type and dementia due to Parkinson's disease.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rivastigmine
CAS 123441-03-2
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C14H22N2O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo S-Rivastigmine
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (199.73 mM)
SMILES O=C(N(C)CC)OC1=CC=CC([C@H](C)N(C)C)=C1
Peso molecular (g/mol) 250.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.34
Porcentaje de pureza 98.75%
Grado Research
Forma física Liquid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration