Learn More
Tartrato de hidrógeno de rivastigmina, LoGiCal
Código de producto. 30459538
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30459538 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30459538 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR1497.00
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rivastigmine hydrogen tartrate
CAS 129101-54-8
Nombres de analitos o componentes Rivastigmine hydrogen tartrate
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C14 H22 N2 O2 . C4 H6 O6
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Rivastigmine Tartrate, Rivastigmine hydrogen tartrate, 3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl ethyl(methyl)carbamate hydrogen (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate, Carbamic acid, N-ethyl-N-methyl-, 3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1)Carbamic acid, ethylmethyl-, 3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester, (2R,3R)-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1) (9CI), Carbamic acid, ethylmethyl-, 3-[1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester, (S)-, [R-(R*,R*)]-2,3-dihydroxybutanedioate (1:1), ENA 713, Rivastigmine hydrogentartrate, Rivastigmine tartrate, SDZ-ENA 713, rivastigmine bitartrate
Fórmula InChI InChI=1S/C14H22N2O2.C4H6O6/c1-6-16(5)14(17)18-13-9-7-8-12(10-13)11(2)15(3)4;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h7-11H,6H2,1-5H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t11-;1-,2-/m01/s1
Tipo de solución Neat
SMILES CCN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[C@H](C)N(C)C.O[C@H]([C@@H](O)C(=O)O)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido (2R,3R)-2,3-dihidroxibutanodioico; N-etil-N-metilcarbamato de [3-[(1S)-1-(dimetilamino)etil]fenilo]
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 400.42
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 400.1846 g/mol