Learn More
Impureza B de tartrato de hidrógeno de rivastigmina (como clorhidrato de racemato), Mikromol™
Código de producto. 30457884
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30457884 4 x 25 mg 100 miligramos
30052624 25 mg 25 miligramos
30049292 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30457884 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1497.0600254AMP
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Impureza B de tartrato de hidrógeno de rivastigmina (como clorhidrato de racemato), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[(1RS)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl Dimethylcarbamate Hydrochloride
CAS 105601-13-6
Nombres de analitos o componentes 3-[(1RS)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl Dimethylcarbamate Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C13 H20 N2 O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Rivastigmine Hydrogen Tartrate Imp. B (EP), Rivastigmine Imp. B (EP), Rivastigmine USP Related Compound B, Rivastigmine USP RC B, Carbamic acid, dimethyl-, 3-[1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester, monohydrochloride (9CI), 3-[(1RS)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl Dimethylcarbamate Hydrochloride, 3-[(1RS)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl N,N-Dimethylcarbamate Hydrochloride, Rivastigmine Related Compound B as Hydrochloride, Rivastigmine Hydrogen Tartrate Impurity B as Racemate Hydrochloride, Rivastigmine Impurity B as Racemate Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C13H20N2O2.ClH/c1-10(14(2)3)11-7-6-8-12(9-11)17-13(16)15(4)5;/h6-10H,1-5H3;1H
Tipo de solución Neat
SMILES Cl.CC(N(C)C)c1cccc(OC(=O)N(C)C)c1
Nombre IUPAC N,N-dimetilcarbamato de [3-[1-(dimetilamino)etil]fenilo]; hidrocloruro
Peso molecular (g/mol) 272.77
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 272.1292 g/mol