Learn More
Rivastigmina, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rivastigmine |
| CAS | 123441-03-2 |
| Nombres de analitos o componentes | Rivastigmine |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Fórmula molecular | C14 H22 N2 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | 3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl ethyl(methyl)carbamate, Carbamic acid, N-ethyl-N-methyl-, 3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester, Carbamic acid, ethylmethyl-, 3-[(1S)-1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester (9CI), Carbamic acid, ethylmethyl-, 3-[1-(dimethylamino)ethyl]phenyl ester, (S)-, ENA 713 free base, Exelon, Prometax, Rivastach, S-Rivastigmine, SDZ 212-713, [3-[(1S)-1-(Dimethylamino)ethyl]phenyl] N-ethyl-N-methylcarbamate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H22N2O2/c1-6-16(5)14(17)18-13-9-7-8-12(10-13)11(2)15(3)4/h7-11H,6H2,1-5H3/t11-/m0/s1 |
| SMILES | CCN(C)C(=O)Oc1cccc(c1)[C@H](C)N(C)C |
| Nombre IUPAC | N-etil-N-metilcarbamato de [3-[(1S)-1-(dimetilamino)etil]fenilo] |
| Mostrar más |