Learn More
Rivaroxaban, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rivaroxaban |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H18ClN3O5S/c20-16-6-5-15(29-16)18(25)21-9-14-10-23(19(26)28-14)13-3-1-12(2-4-13)22-7-8-27-11-17(22)24/h1-6,14H,7-11H2,(H,21,25)/t14-/m0/s1 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 435.0656 |
| Porcentaje de pureza | >95% |