Learn More
Rivaroxaban Pseudodímero, TRC
Código de producto. 30138212
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138212 50 mg 50 miligramos
30133167 25 mg 25 miligramos
30008151 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138212 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR53801550MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1632463-24-1
Fórmula molecular C38 H36 Cl2 N6 O10 S2
Peso molecular (g/mol) 871.76
Sinónimo 2-Thiophenecarboxamide, 5-chloro-N-[4-[(5S)-5-[[[(5-chloro-2-thienyl)carbonyl]amino]methyl]-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]-N-[2-[2-oxo-2-[[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]amino]ethoxy]ethyl]-, Rivaroxaban Imp. J;
Nombre IUPAC 5-cloro-N-[[(5S)-3-[4-[(5-clorotiofeno-2-carbonilo)-[2-[2-oxo-2-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxamorfolina 4-il)fenilo]-1,3-oxazolidina-5-il]metilamino]etoxi]etil]amino]fenil]-2-oxo-1,3-oxazolidina-5-il]metilotiofeno-2-carboxamida
SMILES Clc1ccc(s1)C(=O)NC[C@H]2CN(C(=O)O2)c3ccc(cc3)N(CCOCC(=O)NC[C@H]4CN(C(=O)O4)c5ccc(cc5)N6CCOCC6=O)C(=O)c7ccc(Cl)s7
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rivaroxaban Pseudodimer
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C38H36Cl2N6O10S2/c39-31-11-9-29(57-31)35(49)42-18-28-20-46(38(52)56-28)26-7-3-24(4-8-26)44(36(50)30-10-12-32(40)58-30)14-16-53-21-33(47)41-17-27-19-45(37(51)55-27)25-5-1-23(2-6-25)43-13-15-54-22-34(43)48/h1-12,27-28H,13-22H2,(H,41,47)(H,42,49)/t27-,28-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 870.1311
Porcentaje de pureza >95%