Learn More
Pseudodímero de rivaroxabán, Mikromol™
Descripción
Pseudodímero de rivaroxabán
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rivaroxaban Pseudodimer |
| CAS | 1632463-24-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Rivaroxaban Pseudodimer |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C38 H36 Cl2 N6 O10 S2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-Thiophenecarboxamide, 5-chloro-N-[4-[(5S)-5-[[[(5-chloro-2-thienyl)carbonyl]amino]methyl]-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]-N-[2-[2-oxo-2-[[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxo-4-morpholinyl)phenyl]-5-oxazolidinyl]methyl]amino]ethoxy]ethyl]- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C38H36Cl2N6O10S2/c39-31-11-9-29(57-31)35(49)42-18-28-20-46(38(52)56-28)26-7-3-24(4-8-26)44(36(50)30-10-12-32(40)58-30)14-16-53-21-33(47)41-17-27-19-45(37(51)55-27)25-5-1-23(2-6-25)43-13-15-54-22-34(43)48/h1-12,27-28H,13-22H2,(H,41,47)(H,42,49)/t27-,28-/m0/s1 |
| SMILES | Clc1ccc(s1)C(=O)NC[C@H]2CN(C(=O)O2)c3ccc(cc3)N(CCOCC(=O)NC[C@H]4CN(C(=O)O4)c5ccc(cc5)N6CCOCC6=O)C(=O)c7ccc(Cl)s7 |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-N-[[(5S)-3-[4-[(5-clorotiofeno-2-carbonil)-[2-[2-oxo-2-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxomorfolin-4-il)fenil]-1,3-oxazolidin-5-il]metilamino]etoxi]etil]amino]fenil]-2-oxo-1,3-oxazolidin-5-il]metil]tiofeno-2-carboxamida |
| Mostrar más |