Learn More
Rivaroxabán N-Hidrólisis N-5-Clorotiofeno-2-carbaldehído, TRC
Código de producto. 30005240
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30005240 5 mg 5 miligramos
30008052 25 mg 25 miligramos
30004609 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30005240 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR5380255MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1151893-81-0
Fórmula molecular C24 H21 Cl2 N3 O7 S2
Peso molecular (g/mol) 598.48
Sinónimo 2-[2-[[(5-Chloro-2-thienyl)carbonyl][4-[(5S)-5-[[[(5-chloro-2-thienyl)carbonyl]amino]methyl]-2-oxo-3-oxazolidinyl]phenyl]amino]ethoxy]acetic Acid, Rivaroxaban Amine Impurity
Nombre IUPAC 2-[2-[N-(5-clorotiofeno-2-carbonilo)-4-[(5S)-5-[[(5-clorotiofeno-2-carbonil)amino]metil]-2-oxo-1,3-oxazolidina-3-il]anilino]etoxiacético
SMILES OC(=O)COCCN(C(=O)c1ccc(Cl)s1)c2ccc(cc2)N3C[C@H](CNC(=O)c4ccc(Cl)s4)OC3=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rivaroxaban N-Hydrolyse N-5-Chlorothiophene-2-carbaldehyde
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C24H21Cl2N3O7S2/c25-19-7-5-17(37-19)22(32)27-11-16-12-29(24(34)36-16)15-3-1-14(2-4-15)28(9-10-35-13-21(30)31)23(33)18-6-8-20(26)38-18/h1-8,16H,9-13H2,(H,27,32)(H,30,31)/t16-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 597.0198
Porcentaje de pureza >95%