Learn More
Rivaroxaban, MedChemExpress
Código de producto. 16474047
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16474047 50 mg 50 miligramos
16448138 10 mg 10 miligramos
16420598 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16474047 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY50903
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
MedChemExpress Rivaroxaban (BAY 59-7939) is a highly potent, selective and direct Factor Xa (FXa) inhibitor, achieving a strong gain in anti-FXa potency (IC50 0.7 nM; Ki 0.4 nM).
Rivaroxaban (BAY 59-7939) is a highly potent, selective and direct Factor Xa (FXa) inhibitor, achieving a strong gain in anti-FXa potency (IC50 0.7 nM
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rivaroxaban
Forma física Solid
CAS 366789-02-8
Color Blanco
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H18ClN3O5S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo BAY 59-7939
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (114.71 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(C1=CC=C(N2C(COCC2)=O)C=C1)C3)O[C@H]3CNC(C4=CC=C(S4)Cl)=O
Peso molecular (g/mol) 435.88
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.88
Porcentaje de pureza 99.67%