Learn More
Rivaroxaban Diol, TRC
Código de producto. 30137631
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
2.50 miligramo
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137631 25 mg 25 miligramos
30132587 10 mg 10 miligramos
17991065 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137631 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR53801025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1160170-00-2
Fórmula molecular C19H20ClN3O6S
Peso molecular (g/mol) 453.9
Sinónimo 2-Thiophenecarboxamide, 5-chloro-N-[[(5S)-3-[4-[(2-hydroxyacetyl)(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]- (ACI), 5-Chloro-N-[[(5S)-3-[4-[(2-hydroxyacetyl)(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]-2-thiophenecarboxamide (ACI), Rivaroxaban Diol, Rivaroxabandiol, Rivaroxaban Open Oxomorpholine Ring, (S)-5-Chloro-N-((3-(4-(2-hydroxy-N-(2-hydroxyethyl)acetamido) phenyl)-2-oxooxazolidin-5-yl)methyl)thiophene-2-carboxamide
Nombre IUPAC 5-cloro-N-[[(5S)-3-[4-[(2-hidroxiacetil)-(2-hidroxietil)amino]fenil]-2-oxo-1,3-oxazolidina-5-il]metiltiofeno-2-carboxamida
SMILES OCCN(C(=O)CO)c1ccc(cc1)N2C[C@H](CNC(=O)c3ccc(Cl)s3)OC2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rivaroxaban Diol (Mixture of Diastereomers)
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H20ClN3O6S/c20-16-6-5-15(30-16)18(27)21-9-14-10-23(19(28)29-14)13-3-1-12(2-4-13)22(7-8-24)17(26)11-25/h1-6,14,24-25H,7-11H2,(H,21,27)/t14-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 453.0761