Learn More
Rivaroxabán-d4, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Rivaroxaban-d4 |
| CAS | 1132681-38-9 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C19H14D4ClN3O5S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Rivaroxaban D4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H18ClN3O5S/c20-16-6-5-15(29-16)18(25)21-9-14-10-23(19(26)28-14)13-3-1-12(2-4-13)22-7-8-27-11-17(22)24/h1-6,14H,7-11H2,(H,21,25)/t14-/m0/s1/i1D,2D,3D,4D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(N2C[C@H](CNC(=O)c3ccc(Cl)s3)OC2=O)c([2H])c([2H])c1N4CCOCC4=O |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-N-[[(5S)-2-oxo-3-[2,3,5,6-tetradeuterio-4-(3-oxomorfolin-4-il)fenil]-1,3-oxazolidin-5-il]metil]tiofeno-2-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 439.91 |
| Mostrar más |