Learn More
Rivaroxabán, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15527739 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15527739 250 mg 250 miligramos
15517739 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15527739 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 461602500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    95.65€ / 250 miligramos
    Ahorro 10.35€
    9% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 366789-02-8 | C19H18ClN3O5S | 435.88 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 366789-02-8
Fórmula molecular C19H18ClN3O5S
Peso molecular (g/mol) 435.88
Número MDL MFCD11974010
Clave InChI KGFYHTZWPPHNLQ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo rivaroxaban, xarelto, s-5-chloro-n-2-oxo-3-4-3-oxomorpholino phenyl oxazolidin-5-yl methyl thiophene-2-carboxamide, unii-9ndf7jz4m3, xarelto tn, 9ndf7jz4m3, 5-chloro-n-5s-2-oxo-3-4-3-oxomorpholin-4-yl phenyl-1,3-oxazolidin-5-yl methyl thiophene-2-carboxamide, 2-thiophenecarboxamide, 5-chloro-n-5s-2-oxo-3-4-3-oxo-4-morpholinyl phenyl-5-oxazolidinyl methyl, 5-chloro-n-5s-2-oxo-3-4-3-oxo-4-morpholinyl phenyl-5-oxazolidinyl methyl-2-thiophenecarboxamide
PubChem CID 9875401
ChEBI CHEBI:68579
Nombre IUPAC 5-cloro-N-[[(5S)-2-oxo-3-[4-(3-oxomorfolin-4-il)fenil]-1,3-oxazolidin-5-il]metil]tiofeno-2-carboxamida
SMILES ClC1=CC=C(S1)C(=O)NCC1CN(C(=O)O1)C1=CC=C(C=C1)N1CCOCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Rivaroxaban
Punto de fusión 228.0°C to 229.0°C
Pérdida por secado 0.5% max.
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.88
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Rivaroxaban
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de elimin.