Learn More
MedChemExpress Rituximab
Código de producto. 16423079
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
16423079 1 mg 1 miligramo
1 options
Código de producto. 16423079 Proveedor MedChemExpress N.º de proveedor HYP9913
MedChemExpress Rituximab is an anti-CD20 chimeric monoclonal antibody used to treat certain autoimmune diseases and types of cancer.
Especificaciones
Antígeno CD20 type 1
Cantidad 1 mg
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Tipo de producto Inhibitory Antibodies
Condiciones de envío Shipping with dry ice
CAS 174722-31-7
Grado de pureza o calidad 97.83%
Título del producto
Seleccione un problema
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.