Learn More
Ritonavir metabolite, MedChemExpress
Código de producto. 16471218
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16471218 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16471218 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYG0009
MedChemExpress Ritonavir metabolite is a metabolite of Ritonavir, which is a HIV protease inhibitor.
Ritonavir metabolite is a metabolite of Ritonavir, which is a HIV protease inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ritonavir metabolite
Forma física Crystals
CAS 176655-55-3
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H45N5O3S
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo Desthiazolylmethyloxycarbonyl Ritonavir
SMILES N[C@@H](CC1=CC=CC=C1)[C@H](C[C@H](CC2=CC=CC=C2)NC([C@H](C(C)C)NC(N(CC3=CSC(C(C)C)=N3)C)=O)=O)O
Peso molecular (g/mol) 579.8
Formula Weight (peso de la fórmula) 579.8
Porcentaje de pureza 99.0%