Learn More
Ritonavir-d6, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ritonavir thiazolyl-isopropyl-1,1,1,3,3,3-d6 |
| CAS | 1217720-20-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C37 2H6 H42 N6 O5 S2 |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | (3S,4S,6S,9S)-4-Hydroxy-12-methyl-9-(1-methylethyl-d6)-13-[2-(1-methylethyl)-4-thiazolyl]-8,11-dioxo-3,6-bis(phenylmethyl)-2,7,10,12-tetraazatridecanoic Acid 5-thiazolylmethyl Ester, A 84538-d6, ABT 538-d6, Norvir-d6 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C37H48N6O5S2/c1-24(2)33(42-36(46)43(5)20-29-22-49-35(40-29)25(3)4)34(45)39-28(16-26-12-8-6-9-13-26)18-32(44)31(17-27-14-10-7-11-15-27)41-37(47)48-21-30-19-38-23-50-30/h6-15,19,22-25,28,31-33,44H,16-18,20-21H2,1-5H3,(H,39,45)(H,41,47)(H,42,46)/t28-,31-,32-,33-/m0/s1/i3D3,4D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(c1nc(CN(C)C(=O)N[C@@H](C(C)C)C(=O)N[C@H](C[C@H](O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)OCc3cncs3)Cc4ccccc4)cs1)C([2H])([2H])[2H] |
| Nombre IUPAC | N-[(2S,3S,5S)-5-[[(2S)-2- 2-(1,1,1,3,3,3-hexadeuteriopropan-2-il)-1,3-tiazol-4-il]metil-metilcarbamoil]amino]-3-metilbutanoil]amino]-3-hidroxi-1,6-difenilhexan-2-il]carbamato de 1,3-tiazol-5-ilmetilo |
| Peso molecular (g/mol) | 726.98 |
| Mostrar más |