Learn More
Tocris Bioscience™ Ritonavir
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18766919
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
18766919 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18766919 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 5856/50
HIV-1 and HIV-2 protease inhibitor
Ritonavir is a HIV-1 and HIV-2 protease inhibitor (EC50 values are 0.022-0.13 and 0.16 μM, respectively). Blocks the metabolism of protease inhibitors by liver enzyme cytochrome P450-3A4 (CYP3A4). Orally bioavailable. When used in combination with lopinavir, improves outcome in an animal model of MERS-CoV infection.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-Thiazolylmethyl (3 S,4 S,6 S,9 S)-4-hydroxy-12-methyl-9-(1-methylethyl)-13-[2-(1-methylethyl)-4-thiazolyl]-8,11-dioxo-3,6-bis(phenylmethyl)-2,7,10,12-tetraazatridecanoate
CAS 155213-67-5
Sinónimo ABT-538, A-84538, Abbot 84538
Cantidad 50 mg
Objetivo HIV Protease Inhibitors
Fórmula molecular C37H48N6O5S2
Formula Weight (peso de la fórmula) 720.94
Pureza 98%