Learn More
Ritlecitinib, MedChemExpress
Código de producto. 16479706
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16479706 50 mg 50 miligramos
16472646 25 mg 25 miligramos
16463158 10 mg 10 miligramos
16405897 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16479706 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY100754
MedChemExpress Ritlecitinib (PF-06651600) is an orally active and selective JAK3 inhibitor with an IC50 of 33.1 nM.
Ritlecitinib (PF-06651600) is an orally active and selective JAK3 inhibitor with an IC50 of 33.1 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ritlecitinib
CAS 1792180-81-4
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H19N5O
Cantidad 50 mg
Sinónimo PF-06651600
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (438.07 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 6.67 mg/mL (23.38 mM; Need ultrasonic)
SMILES C=CC(N1[C@@H](C)CC[C@@H](NC2=C3C(NC=C3)=NC=N2)C1)=O
Peso molecular (g/mol) 285.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.34
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation