Learn More
Ritiometan, TRC
Código de producto. 30421647
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30421647 1 g
30418169 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30421647 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCR5342501G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34914-39-1
Fórmula molecular C7 H10 O6 S3
Peso molecular (g/mol) 286.35
Sinónimo Acetic acid, 2,2',2' '-[methylidynetris(thio)]tris- (9CI), Acetic acid, S,S',S' '-methenyltris[mercapto- (1CI), Ritiometan
Nombre IUPAC ácido 2-[bis(carboximetilsulfanilo)metilsulfaniloacético
SMILES OC(=O)CSC(SCC(=O)O)SCC(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ritiometan
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H10O6S3/c8-4(9)1-14-7(15-2-5(10)11)16-3-6(12)13/h7H,1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.964