Learn More
Tocris Bioscience™ Ritanserin
Código de producto. 18065162
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
18065162 10 mg 10 miligramos
18024192 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18065162 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 1955/10
Potent 5-HT2 antagonist
Potent and long-acting 5-HT2 receptor antagonist (Ki = 0.39 nM). Anxiolytic in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 87051-43-2
Fórmula molecular C27H25F2N3OS
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ritanserin
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 477.57
Pureza >99%
Peso molecular 477.574